Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N, N-Diisopropylethylenediamine |
| Tæthed | 0.8300g/mL |
| Kogepunkt | 170°C |
| Flammepunkt | 54°C |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | [(CH3)2CH]2NCH2CH2NH2 |
| Mængde | 25 mL |
| Specifik vægtfylde | 0.83 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: miscible |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- N,N-Diisopropylethylenediamine
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.