Få mere at vide
N,N-Diisopropylethylenediamine, 97%
Artikelnummer. 11391697
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11391697 50 g 50g
11381697 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04765.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 121-05-1 | C8H20N2 | 144.262 g/mol
N,N-diisopropylethylendiamin kan anvendes til fremstilling af 1,4-diisopropyl-piperazin-2-on ved opvarmning. Det bruges som ligander til metatesekatalysatorer. Det virker som et antimikrobielt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,N-Diisopropylethylendiamin kan bruges til at fremstille 1,4-diisopropyl-piperazin-2-on ved opvarmning. Det bruges som ligander til metatesekatalysatorer. Det virker som et antimikrobielt middel.
Opløselighed Fuldt blandbar i
vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares væk fra luft, oxidationsmidler. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler, stærke syrer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-05-1
Molekylær formel C8H20N2
Molekylvægt (g/mol) 144.262
MDL nummer MFCD00015015
InChI nøgle CURJNMSGPBXOGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoethyldiisopropylamine, n,n-diisopropylethylenediamine, 2-diisopropylamino ethylamine, usaf am-2, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 1-methylethyl, n,n-diisopropyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-diisopropylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diisopropylamine, n,n-diisopropyl ethylenediamine, 2-diisopropylaminoethylamine
PubChem CID 8459
IUPAC navn N',N'-di(propan-2-yl)ethan-1,2-diamin
SMIL CC(C)N(CCN)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Diisopropylethylenediamine
Tæthed 0.828
Kogepunkt 170°C
Flammepunkt 54°C (129°F)
Brydningsindeks 1.442
Mængde 50 g
FN nummer UN2733
Beilstein 1734800
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 144.26
Procent renhed 97%