Få mere at vide
N,N'-Diisopropylethylendiamin, 97%
Artikelnummer. 11438996
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438996 100 g 100g
11428996 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438996 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17114.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
CAS: 4013-94-9 | C8H20N2 | 144,26 g/mol
N,N'-diethylethylendiamin anvendes til fremstilling af 2-imidazolidincarboxaldehyder og 1,4,6,9-tetraalkyl-1,4,6,9-tetraaza-5,10-dioxaperhydroantracener ved at reagere med glyoxal. Det fungerer som en ligand og danner koordinationskomplekser med kobber(II), som viser termokrome egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
N,N′ -Diethylethylendiamin anvendes til fremstilling af 2-imidazolidincarboxaldehyder og 1,4,6,9-tetraalkyl-1,4,6,9-tetraaza-5,10-dioxaperhydroantracener ved at reagere med glyoxal. Det fungerer som en ligand og danner koordinationskomplekser med kobber(II), som viser termokrome egenskaber.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4013-94-9
Molekylær formel C8H20N2
Molekylvægt (g/mol) 144.26
MDL nummer MFCD00008864
InChI nøgle MFIGJRRHGZYPDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diisopropylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 1-methylethyl, 1,2-ethanediamine, n1,n2-bis 1-methylethyl, n,n'-diisopropylethylene diamine, n,n'-di propan-2-yl ethane-1,2-diamine, 1,2-bis isopropylamino ethane, n,n'-disopropylethylene diamine, 1,2-ethanediamine,n1,n2-dipropyl, diped, n,n'-diisopropyl-ethylenediamine
PubChem CID 77628
IUPAC navn N,N'-di(propan-2-yl)ethan-1,2-diamin
SMIL CC(C)NCCNC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Diisopropylethylenediamine
Tæthed 0.798
Kogepunkt 169 °C til 171 °C
Flammepunkt 51 °C (123 °F)
Brydningsindeks 1.4289
Mængde 100 g
FN nummer UN2733
Beilstein 1735571
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 144.26
Procent renhed 97%