Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N, N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride |
| CAS min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Tæthed | 0.9650g/mL |
| Kogepunkt | 93 °C til 95 °C (4,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 40,5 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 90% |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 5 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.