Få mere at vide
N,N-Diisopropylethylamin trihydrofluorid, 90%
Artikelnummer. 10561144 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10561144 1 g Plastflaske 1g
10656314 5 g Plastflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10561144 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 390710010
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 131600-43-6 | C8H22F3N | 189,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131600-43-6
Molekylær formel C8H22F3N
Molekylvægt (g/mol) 189.27
MDL nummer MFCD00144880
InChI nøgle AJRRXKJZYYBJPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropylethylamine trihydrofluoride, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine trihydrofluoride, n,n-diisopropylethylamine trihydrofluoride, acmc-1bx1e, ksc490i4d, n,n,-diisopropylethylamine trihydrofluoride, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-aminetrihydrofluoride, n-ethyl-n-isopropyl-propan-2-amine trihydrofluoride, n-ethyl-n-propan-2-yl-2-propanamine trihydrofluoride, n-ethyl-n-propan-2-yl-propan-2-amine trihydrofluoride
PubChem CID 45108321
IUPAC navn N-ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amin;trihydrofluorid
SMIL F.F.F.CCN(C(C)C)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.9650g/mL
Kogepunkt 93°C to 95°C (4.0 mmHg)
Flammepunkt 40.5°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 90%
Emballage Plastflaske
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.965
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 189.26
Procent renhed 90%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.