Få mere at vide
N,N-Diisopropylethylamin, TRC
Artikelnummer. 30040697
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040697 50 g
30005663 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040697 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49334050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7087-68-5
Molekylær formel C8H19N
Molekylvægt (g/mol) 129.24
Synonym Triethylamine, 1,1'-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), N-Ethyl-N-(1-methylethyl)-2-propanamine, 1,1'-Dimethyltriethylamine, Bis(1-methylethyl)ethylamine, DIEA, DIPEA, Diisopropylethylamine, Ethyl-N,N-diisopropylamine, Ethylbis(propan-2-yl)amine, Ethyldiisopropylamine, Huenig's base, Hunig's base, Hunig's reagent, N,N-Bis(1-methylethyl)-N-ethylamine, N,N-Diisopropylethylamine, N-Ethyl-N,N-diisopropylamine, N-Ethyl-N-isopropylpropan-2-amine, N-Ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine, N-Ethyldiisopropylamine, NSC 147491, 1,1'-Dimethyltriethylamine, Bis(1-methylethyl)ethylamine, DIEA, DIPEA, Diisopropylethylamine, Ethyl-N,N-diisopropylamine, Ethyldiisopropylamine, Huenig's base, Hunig's base, Hunig's reagent, N,N-Bis(1-methylethyl)-N-ethylamine, N,N-Diisopropylethylamine, N-Ethyl-N,N-diisopropylamine, N-Ethyl-N-(1-methylethyl)-2-propanamine, N-Ethyl-N-isopropylpropan-2-amine, N-Ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine, N-Ethyldiisopropylamine, NSC 147491
IUPAC navn N-ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amin
SMIL CCN(C(C)C)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Diisopropylethylamine
Renhedsgrad noter GC
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
Formel vægt 129.1517
Procent renhed >95%