Få mere at vide
N,N-Diisopropylethylamine (Peptide Synthesis), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10647823
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10647823 500 mL Glass Bottle 500ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10647823 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP592500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
N,N-Diisopropylethylamine is commonly used in peptide synthesis reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Alpha vektor Diisopropylethylamine
Kemisk navn eller materiale N, N-Diisopropylethylamine
CAS 7087-68-5
Smeltepunkt -46°C
Farve Yellow
Tæthed 0.7560g/cm³
Kogepunkt 127°C
Analyseprocentområde ≥99 %
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C8H19N
Brydningsindeks 1.4113 to 1.4153 (at 25°C)
Mængde 500 mL
Merck Index 15, 3219
Synonym n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine
InChI nøgle JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCN(C(C)C)C(C)C
IUPAC navn N-ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 129.247
PubChem CID 81531
Formel vægt 129.24
Damptryk 38mmHg at 31°C
Procent renhed ≥99%
Grad Peptide Synthesis
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Diisopropylethylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.