Få mere at vide
N,N-Diisopropylethylamin, bioteknisk kvalitet, 99,5 %, Solstice
Artikelnummer. 15645690
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15645690 2 L Glasflaske 2 L
15635690 100 mL Glasflaske 100ml
15655690 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15645690 Leverandør Honeywell-Burdick and Jackson Leverandørnr. 4962192L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10835.00 DKK
    9607.27 DKK / 2 L
    Spare 1227.73 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-03-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Bioteknologisk kvalitet, 99,5 %
  • Solstice udviklede de første opløsningsmidler med høj renhed for mere end 50 år siden
  • Efterhånden som nye anvendelser og teknikker opstår, fortsætter Solstice med at udvikle produkter, der opfylder de mest krævende krav til laboratorier og farmaceutisk produktion
  • Vores emballageløsninger, der spænder fra laboratorieskala til produktion, giver vores kunder merværdi, øget effektivitet og øget sikkerhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7087-68-5
Molekylær formel C8H19N
Molekylvægt (g/mol) 129.247
MDL nummer MFCD00008868
InChI nøgle JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine
PubChem CID 81531
IUPAC navn N-ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amin
SMIL CCN(C(C)C)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Diisopropylethylamine
Smeltepunkt -19,99 °C
Tæthed 0,742 g/ml ved 25 °C
Kogepunkt 128,33 °C
Flammepunkt 12 °C (53,6 °F)
Lugt Stærk, amin-lignende
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)2CH]2NC2H5
Mængde 2 L
FN nummer UN3384
Formel vægt 129,24 g/mol
Procent renhed 99.50%