Få mere at vide
N,N-Diisopropylethylamin, 99+%
Artikelnummer. 10142860 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast dåse
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2.5kg
25g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10142860 25 g Glasflaske 25g
10734991 100 g Glasflaske 100g
10244620 500 g Glasflaske -
10008129 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
12664947 10 kg Plast dåse 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10142860 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115220250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.08 DKK
    166.65 DKK / 25g
    Spare 18.43 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7087-68-5 | C8H19N | 129,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7087-68-5
Molekylær formel C8H19N
Molekylvægt (g/mol) 129.24
MDL nummer MFCD00008868
InChI nøgle JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine
PubChem CID 81531
IUPAC navn N-ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amin
SMIL CCN(C(C)C)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Diisopropylethylamine
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -46.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.7560g/mL
Kogepunkt 127.0°C
Flammepunkt 6°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)2CH]2NC2H5
Brydningsindeks 1.4123 to 1.4143
Mængde 25 g
Beilstein 04,IV,511
Fieser 01,371; 04,230; 07,148; 10,151; 12,277; 13,121; 16,176
Merck Index 15,3219
Specifik vægtfylde 0.756
Opløselighedsinformation Solubility in water: 3.9g/L (20°C).
Viskositet 0.88 mm2/s (20°C)
Formel vægt 129.24
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Diisopropylethylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.