Få mere at vide
N,N'-Diisopropylcarbodiimid, TRC
Artikelnummer. 30385498
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30385498 1 g
1 options
Artikelnummer. 30385498 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4554951G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Diisopropylcarbodiimide
CAS 693-13-0
Molekylær formel C7H14N2
Mængde 1 g
Synonym N,N'-Methanetetraylbis-2-propanamine, 1,3-Diisopropylcarbodiimide, DIC, DIPC, DIPCDI, Diisopropylcarbodiimide, NSC 42080
InChI formel InChI=1S/C7H14N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4/h6-7H,1-4H3
SMIL c1ccc(cc1)COc2ccc(cc2)[C@H]3C4(CCC(=O)CC4)C(=O)N3c5ccc(F)cc5
IUPAC navn N,N'-di(propan-2-yl)metanediimin
Molekylvægt (g/mol) 126.2
Formel vægt 126.1157