Få mere at vide
N,N′-Diisopropylcarbodiimide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15859070
Skift visning
Mængde:
10 mL
25 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15859070 25 mL
15849070 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15859070 Proveedor Sigma Aldrich N.º de proveedor 8036490025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
For synthesis
N,N′-Diisopropylcarbodiimide(DIC) is a liquid carbodiimide that contains the functional group RN=C=NR. It is soluble in most organic solvents. DIC is used as a coupling agent in peptide synthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 693-13-0
Especificaciones
Tæthed 0.81 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 145°C to 148°C/1013 hPa
Molekylær formel (CH3)2CHN=C=NCH(CH3)2
MDL nummer MFCD00065689
Mængde 25 mL
Synonym N,N′-Diisopropylcarbodiimide, N,N′-Diisopropylcarbodiimide
Molekylvægt (g/mol) 126.2
Grad Research
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.