Få mere at vide
N,N'-Diisopropylcarbodiimid, 99%
Beskrivelse
N,N'-Diisopropylcarbodiimid anvendes som reagens i syntetisk organisk kemi. Det tjener som et kemisk mellemprodukt og som stabilisator for Sarin (kemisk våben). Det bruges også til syntese af peptid og nukleinsyre. Yderligere bruges det som et antineoplastisk middel og involveret i behandlingen af malignt melanom og sarkomer. Ud over dette bruges det i syntesen af syreanhydrid, aldehyd, keton og isocyanat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N,N′ -Diisopropylcarbodiimid bruges som reagens i syntetisk organisk kemi. Det tjener som et kemisk mellemprodukt og som stabilisator for Sarin (kemisk våben). Det bruges også til syntese af peptid og nukleinsyre. Yderligere bruges det som et antineoplastisk middel og involveret i behandlingen af malignt melanom og sarkomer. Ud over dette bruges det i syntesen af syreanhydrid, aldehyd, keton og isocyanat.
Opløselighed Opløselig i
chloroform, methylenchlorid, acetonitril, dioxan, dimethylformamid og tetrahydrofuran.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted Uforeneligt med oxidationsmidler og syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Diisopropylcarbodiimide |
| Tæthed | 0.81 |
| Kogepunkt | 145 °C til 148 °C |
| Flammepunkt | 33 °C (91 °F) |
| Lugt | Stank |
| Brydningsindeks | 1.433 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN2929 |
| Beilstein | 878281 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- N,N'-Diisopropylcarbodiimide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Diisopropylcarbodiimide