Få mere at vide
N,N'-Diisopropylcarbodiimid, 99%
Artikelnummer. 11424230
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424230 10 g 10g
11409556 25 g 25g
11434230 50 g 50g
11444230 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11424230 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19292.09
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alfa Aesar N,N'-Diisopropylcarbodiimide, 99%, Mængde: 25g, Kogepunkt: 145 grader. C til 148 grader. C, Molekylvægt: 126,203, Procents Renhed: 99%, Beilstein: 878281, CAS: 693-13-0, ChEBI: CHEBI:53092, Densitet: 0,81, DOT-information: Fareklasse: 6.1; Emballagegruppe: I, EINECS Nummer: 211-743-7 | CAS: 693-13-0 | C7H14N2 | 126,203 g/mol
N,N'-Diisopropylcarbodiimid anvendes som reagens i syntetisk organisk kemi. Det tjener som et kemisk mellemprodukt og som stabilisator for Sarin (kemisk våben). Det bruges også til syntese af peptid og nukleinsyre. Yderligere bruges det som et antineoplastisk middel og involveret i behandlingen af malignt melanom og sarkomer. Ud over dette bruges det i syntesen af syreanhydrid, aldehyd, keton og isocyanat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
N,N′ -Diisopropylcarbodiimid bruges som reagens i syntetisk organisk kemi. Det tjener som et kemisk mellemprodukt og som stabilisator for Sarin (kemisk våben). Det bruges også til syntese af peptid og nukleinsyre. Yderligere bruges det som et antineoplastisk middel og involveret i behandlingen af malignt melanom og sarkomer. Ud over dette bruges det i syntesen af syreanhydrid, aldehyd, keton og isocyanat.
Opløselighed Opløselig i
chloroform, methylenchlorid, acetonitril, dioxan, dimethylformamid og tetrahydrofuran.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted Uforeneligt med oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 693-13-0
Molekylær formel C7H14N2
Molekylvægt (g/mol) 126.203
MDL nummer MFCD00065689
InChI nøgle BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diisopropylcarbodiimide, diisopropylcarbodiimide, 1,3-diisopropylcarbodiimide, n,n-diisopropylcarbodiimide, carbodiimide, diisopropyl, dipcdi, dic, 2-propanamine, n,n'-methanetetraylbis, diisopropylmethanediimine, n,n'-methanediylidenebis propan-2-amine
PubChem CID 12734
ChEBI CHEBI:53092
IUPAC navn N,N'-di(propan-2-yl)methandimin
SMIL CC(C)N=C=NC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Diisopropylcarbodiimide
Tæthed 0.81
Kogepunkt 145 °C til 148 °C
Flammepunkt 33 °C (91 °F)
Lugt Stank
Brydningsindeks 1.433
Mængde 10 g
FN nummer UN2929
Beilstein 878281
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i klorform, methylenchlorid, acetonitril, dioxan, dimethylformamid og tetrahydrofuran.
Formel vægt 126.2
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N'-Diisopropylcarbodiimide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropylcarbodiimide