Få mere at vide
N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11985471 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11985471 5 g Glasflaske 5g
11975471 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11985471 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 314520050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19009-39-3 | C7H14ClNO | 163.65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19009-39-3
Molekylær formel C7H14ClNO
Molekylvægt (g/mol) 163.65
InChI nøgle RSAFAYLZKCYUQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropylcarbamoyl chloride, n,n-diisopropylcarbamoyl chloride, diisopropylcarbamic chloride, diisopropylcarbamyl chloride, n,n-di propan-2-yl carbamoyl chloride, acmc-20ak8x, diisopropyl carbamyl chloride, di-i-propylcarbamoyl chloride, n,n-diisopropylchloroformamide, n,n-diisopropylcarbamoylchloride
PubChem CID 87890
IUPAC navn N,N-di(propan-2-yl)carbamoylchlorid
SMIL CC(C)N(C(C)C)C(=O)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale N, N-Diisopropylcarbamoyl chloride
Smeltepunkt 58.1°C to 59.1°C
Kogepunkt 90.0°C to 93.0°C (15.0mmHg)
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul eller hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)2CH]2NCOCl
Mængde 5 g
Formel vægt 163.65
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller lavtsmeltende faststof
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride, 98%
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.