Få mere at vide
N,N-diisopropylanlin, 97%
Beskrivelse
N,N-diisopropylanilin blev anvendt til syntesen af 4-diisopropylaminobenzonitril. Det kan anvendes til syntese af 6-(4-bromphenyl)-3-methoxy-5-methyl-8-oxabicyclo[3.2.1]octa-3,6-dien-2-on.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N,N-diisopropylanilin blev anvendt til syntese af 4-diisopropylaminobenzonitril. Det kan anvendes til syntese af 6-(4-bromphenyl)-3-methoxy-5-methyl-8-oxabicyclo[3.2.1]octa-3,6-dien-2-on.
Noter
Lysfølsom. Undgå oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Diisopropylaniline |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.91 g/mL |
| Kogepunkt | 95 °C til 96 °C (11 mmHg) |
| Flammepunkt | 84 °C (183 °F) |
| Brydningsindeks | 1.519 |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Formel vægt | 177.29 |
| Procent renhed | 97% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- N,N-Diisopropylaniline
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N-Diisopropylaniline