Få mere at vide
N,N-diisopropylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
N,N-diisopropylanilin blev anvendt til syntesen af 4-diisopropylaminobenzonitril. Det kan anvendes til syntese af 6-(4-bromphenyl)-3-methoxy-5-methyl-8-oxabicyclo[3.2.1]octa-3,6-dien-2-on.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N,N-diisopropylanilin blev anvendt til syntese af 4-diisopropylaminobenzonitril. Det kan anvendes til syntese af 6-(4-bromphenyl)-3-methoxy-5-methyl-8-oxabicyclo[3.2.1]octa-3,6-dien-2-on.
Noter
Lysfølsom. Undgå oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Diisopropylaniline |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.91 g/mL |
| Kogepunkt | 95°C to 96°C (11 mmHg) |
| Flammepunkt | 84°C (183°F) |
| Brydningsindeks | 1.519 |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Formel vægt | 177.29 |
| Procent renhed | 97% |
| Vis mere |