missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N-Diisopropyl-3-pentylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Diisopropyl-3-pentylamine |
| CAS | 68714-10-3 |
| Molekylær formel | C11H25N |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N,N-Bis(1-methylethyl)-3-pentanamine, 1-Ethyl-N,N-diisopropylpropylamine, N,N-Diisopropylpentan-3-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H25N/c1-7-11(8-2)12(9(3)4)10(5)6/h9-11H,7-8H2,1-6H3 |
| SMIL | CCC(CC)N(C(C)C)C(C)C |
| IUPAC navn | N,N-di(propan-2-yl)pentan-3-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.32 |
| Formel vægt | 171.1987 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?