Få mere at vide
N,N-Diisopropyl-3-pentylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Diisopropyl-3-pentylamine |
| CAS | 68714-10-3 |
| Molekylær formel | C11H25N |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | N,N-Bis(1-methylethyl)-3-pentanamine, 1-Ethyl-N,N-diisopropylpropylamine, N,N-Diisopropylpentan-3-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H25N/c1-7-11(8-2)12(9(3)4)10(5)6/h9-11H,7-8H2,1-6H3 |
| SMIL | CCC(CC)N(C(C)C)C(C)C |
| IUPAC navn | N,N-di(propan-2-yl)pentan-3-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.32 |
| Formel vægt | 171.1987 |