missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,N-Diisopropyl-3-[(5-methoxycarbonyl)-2-hydroxy)phenyl]-3-phenyl-propylamine, TRC

Artikelnummer. 30373280
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373280 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30373280 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4593302MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,N-Diisopropyl-3-[((5-methoxycarbonyl)-2-hydroxy)phenyl]-3-phenyl-propylamine
CAS 214601-16-8
Molekylær formel C23H31NO3
Mængde 2 mg
Synonym 3-[3-[Bis(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-benzoic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C23H31NO3/c1-16(2)24(17(3)4)14-13-20(18-9-7-6-8-10-18)21-15-19(23(26)27-5)11-12-22(21)25/h6-12,15-17,20,25H,13-14H2,1-5H3
SMIL COC(=O)c1ccc(O)c(c1)C(CCN(C(C)C)C(C)C)c2ccccc2
IUPAC navn methyl 3-[3-[di(propan-2-yl)amino]-1-phenylpropyl]-4-hydroxybenzoate
Molekylvægt (g/mol) 369.5
Formel vægt 369.2304
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.