Få mere at vide
N,N-Diisopropyl-3-[(5-methoxycarbonyl)-2-hydroxy)phenyl]-3-phenyl-propylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Diisopropyl-3-[((5-methoxycarbonyl)-2-hydroxy)phenyl]-3-phenyl-propylamine |
| CAS | 214601-16-8 |
| Molekylær formel | C23H31NO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-[3-[Bis(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-benzoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C23H31NO3/c1-16(2)24(17(3)4)14-13-20(18-9-7-6-8-10-18)21-15-19(23(26)27-5)11-12-22(21)25/h6-12,15-17,20,25H,13-14H2,1-5H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(O)c(c1)C(CCN(C(C)C)C(C)C)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | methyl 3-[3-[di(propan-2-yl)amino]-1-phenylpropyl]-4-hydroxybenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 369.5 |
| Formel vægt | 369.2304 |