missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N-Diisopropyl-3-(2-methoxy-5-methyl-phenyl)-3-phenylpropylamide-d14, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Diisopropyl-3-(2-methoxy-5-methyl-phenyl)-3-phenylpropylamide-d14 |
| CAS | 1795013-34-1 |
| Molekylær formel | C23H17D14NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H31NO2/c1-16(2)24(17(3)4)23(25)15-20(19-10-8-7-9-11-19)21-14-18(5)12-13-22(21)26-6/h7-14,16-17,20H,15H2,1-6H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,16D,17D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(N(C(=O)CC(c1ccccc1)c2cc(C)ccc2OC)C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | N,N-bis(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)-3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 367.58 |
| Formel vægt | 367.3234 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?