missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N-Diisopropyl 2-Bromobenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Diisopropyl 2-Bromobenzamide |
| CAS | 6641-72-1 |
| Molekylær formel | C13H18BrNO |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Bromo-N,N-diisopropylbenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO/c1-10(2)15(11(3)4)14(16)13-9-7-6-8-12(13)5/h6-11H,1-5H3 |
| SMIL | CC(C)N(C(C)C)C(=O)c1ccccc1Br |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.19 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?