Få mere at vide
N,N-Diformylacetamide, 80%
Artikelnummer. 10679404 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10679404 5 g Glasflaske 5g
10036812 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10679404 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 380450050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 26944-31-0 | C4H5NO3 | 115.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26944-31-0
Molekylær formel C4H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 115.09
MDL nummer MFCD00015916
InChI nøgle ZAHBLOGBMDVRDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diformylacetamid
PubChem CID 8063338
IUPAC navn N,N-diformylacetamid
SMIL CC(=O)N(C=O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Diformylacetamide
CAS min % 75.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Kogepunkt 70°C (15.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 75% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C(O)N(COH)2
Mængde 5 g
Formel vægt 115.09
Procent renhed 80%
Fysisk form Væske