Få mere at vide
N,N'-diethylurea, 97%
Artikelnummer. 11361507
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11361507 25 g 25g
11351507 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02079.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 623-76-7 | C5H12N2O | 116,16 g/mol
N,N'-diethylurea bruges til syntese af koffein, theophyllin, farmakemikalier, tekstilhjælpemidler
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
N,N′
Opløselighed
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-76-7
Molekylær formel C5H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00009028
InChI nøgle ZWAVGZYKJNOTPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diethylurea, sym-diethylurea, urea, n,n'-diethyl, urea, 1,3-diethyl, urea, n,n'-diethyl 9ci, sym-n,n'-diethylurea, n-ethyl ethylamino carboxamide, urea,3-diethyl, urea,n'-diethyl, 1,3-diethyl-urea
PubChem CID 12194
IUPAC navn 1,3-diethylurinstof
SMIL CCNC(=O)NCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Diethylurea
Smeltepunkt 109 °C til 113 °C
Lineær formel CH3CH2NHCONHCH2CH3
Mængde 25 g
Beilstein 1744741
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 116.16
Procent renhed 97%