Få mere at vide
N,N'-diethylurea, 97%
Produktkod. 11351507
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
11351507 5 g 5g
11361507 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11351507 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L02079.06
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 623-76-7 | C5H12N2O | 116,16 g/mol
N,N'-diethylurea bruges til syntese af koffein, theophyllin, farmakemikalier, tekstilhjælpemidler
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
N,N′
Opløselighed
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-76-7
Molekylær formel C5H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00009028
InChI nøgle ZWAVGZYKJNOTPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diethylurea, sym-diethylurea, urea, n,n'-diethyl, urea, 1,3-diethyl, urea, n,n'-diethyl 9ci, sym-n,n'-diethylurea, n-ethyl ethylamino carboxamide, urea,3-diethyl, urea,n'-diethyl, 1,3-diethyl-urea
PubChem CID 12194
IUPAC navn 1,3-diethylurinstof
SMIL CCNC(=O)NCC
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale N,N'-Diethylurea
Smeltepunkt 109°C to 113°C
Lineær formel CH3CH2NHCONHCH2CH3
Mængde 5 g
Beilstein 1744741
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 116.16
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.