Få mere at vide
N,N′-Diethylthiourea, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 105-55-5 |
| Smeltepunkt | 75°C to 78°C |
| Tæthed | 1.12 g/cm3 at 20°C |
| Molekylær formel | (C2H5NH)2CS |
| MDL nummer | MFCD00004925 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | N,N′-Diethylthiourea, 1,3-Diethylthiourea, N,N′-Diethylthiourea |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.23 |
| Grad | Research |