Få mere at vide
N,N'-Diethylthiourea, 98%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Diethylthiourea |
| Smeltepunkt | 75 °C til 79 °C |
| Tæthed | 1.12 |
| Flammepunkt | 186 °C (367 °F) |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 773905 |
| Formel vægt | 132.23 |
| Procent renhed | 98% |