Få mere at vide
N,N-diethylsalicylamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051504
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051504 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051504 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0045.140025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N,N-diethylsalicylamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Diethylsalicylamide
CAS 19311-91-2
Analyt- eller komponentnavne N,N-Diethylsalicylamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H15 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N,N-Diethylsalicylamide
InChI formel InChI=1S/C11H15NO2/c1-3-12(4-2)11(14)9-7-5-6-8-10(9)13/h5-8,13H,3-4H2,1-2H3
SMIL CCN(CC)C(=O)c1ccccc1O
IUPAC navn N,N-diethyl-2-hydroxybenzamid
Molekylvægt (g/mol) 193.24
Mængde 25 mg
Formel vægt 193,1103 g/mol