Få mere at vide
N,N-diethylsalicylamid, Mikromol™
Beskrivelse
N,N-diethylsalicylamid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Diethylsalicylamide |
| CAS | 19311-91-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | N,N-Diethylsalicylamide |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C11 H15 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N,N-Diethylsalicylamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2/c1-3-12(4-2)11(14)9-7-5-6-8-10(9)13/h5-8,13H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCN(CC)C(=O)c1ccccc1O |
| IUPAC navn | N,N-diethyl-2-hydroxybenzamid |
| Vis mere |