Få mere at vide
N,N-Diethylpropargylamine, 97%
Artikelnummer. 15851012 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15851012 100 g 100g
15831012 5 g 5g
15841012 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15851012 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 455581000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4079-68-9 | C7H13N | 111.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4079-68-9
Molekylær formel C7H13N
Molekylvægt (g/mol) 111.18
InChI nøgle JZJXKEWVUBVOEH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20010
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Diethylpropargylamine
Tæthed 0.8110g/mL
Kogepunkt 118°C to 120°C
Flammepunkt 20°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 0.811
Formel vægt 111.18
Procent renhed 97%