Få mere at vide
N,N-Diethylphenylacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Diethyl-2-phenylacetamide |
| CAS | 2431-96-1 |
| Molekylær formel | C12 H17 N O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzeneacetamide, N,N-diethyl-, Acetamide, N,N-diethyl-2-phenyl- (6CI,7CI,8CI), N,N-Diethylbenzeneacetamide, N,N-Diethyl phenylacetamide, N,N-Diethyl-2-phenylacetamide, NSC 8245, Phenyl-N,N-diethylacetamide, N,N-Diethylphenylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO/c1-3-13(4-2)12(14)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,3-4,10H2,1-2H3 |
| SMIL | CCN(CC)C(=O)Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | N,N-diethyl-2-phenylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.27 |
| Formel vægt | 191.131 |