Få mere at vide
N,N-diethylnicotinamid (Nikethamid), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nikethamide |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O/c1-3-12(4-2)10(13)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 178.1106 |