Få mere at vide
N,N-Diethylmethylamine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10294470 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 10294470
Brand: Thermo Scientific Acros 114461000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-39-7
Molekylær formel C5H14N
Molekylvægt (g/mol) 88.17
MDL nummer MFCD00009049
InChI nøgle GNVRJGIVDSQCOP-UHFFFAOYSA-O
Synonym n,n-diethylmethylamine, diethylmethylamine, ethanamine, n-ethyl-n-methyl, n-methyldiethylamine, diethylamine, n-methyl, n-ethyl-n-methyl-ethanamine, methyldiethylamine, diethylmethyl amine, diethyl methyl amine, methyl diethyl amine
PubChem CID 12022
IUPAC navn N-ethyl-N-methylethanamine
SMIL CC[NH+](C)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Diethylmethylamine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -196°C
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 0.7200g/mL
Kogepunkt 63°C to 65°C
Flammepunkt -23°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel (C2H5)2NCH3
Brydningsindeks 1.3890 to 1.391
Mængde 100 mL
Beilstein 04, 99
Specifik vægtfylde 0.72
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol and ethyl ether,soluble in most common organic solvents
Formel vægt 87.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Diethylmethylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.