Få mere at vide
N,N-diethylhydroxylamin, 97%
Artikelnummer. 11430907
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430907 25 g 25g
11440907 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23302.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3710-84-7 | C4H11NO | 89,138 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3710-84-7
Molekylær formel C4H11NO
Molekylvægt (g/mol) 89.138
MDL nummer MFCD00002126
InChI nøgle FVCOIAYSJZGECG-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylhydroxylamine, ethanamine, n-ethyl-n-hydroxy, n-hydroxydiethylamine, n,n-diethylhydroxyamine, hydroxylamine, n,n-diethyl, unii-314i05edvh, ccris 964, hydroxydiethylamine, diethyl hydroxylamine, diethyl hydroxykamine
PubChem CID 19463
IUPAC navn N,N-diethylhydroxylamin
SMIL CCN(CC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Diethylhydroxylamine
Smeltepunkt -25 °C
Tæthed 0.867
Kogepunkt 125 °C til 130 °C
Flammepunkt 46 °C (114 °F)
Brydningsindeks 1.4215
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1731349
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 89.14
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Diethylhydroxylamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Diethylhydroxylamine