Få mere at vide
N,N-diethylhydroxylamin, 97%
Artikelnummer. 10626302 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10626302 100 g Glasflaske 100g
10489020 5 g Glasflaske 5g
10559250 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10626302 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 114421000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3710-84-7 | C4H11NO | 89,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3710-84-7
Molekylær formel C4H11NO
Molekylvægt (g/mol) 89.14
MDL nummer MFCD00002126
InChI nøgle FVCOIAYSJZGECG-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylhydroxylamine, ethanamine, n-ethyl-n-hydroxy, n-hydroxydiethylamine, n,n-diethylhydroxyamine, hydroxylamine, n,n-diethyl, unii-314i05edvh, ccris 964, hydroxydiethylamine, diethyl hydroxylamine, diethyl hydroxykamine
PubChem CID 19463
IUPAC navn N,N-diethylhydroxylamin
SMIL CCN(CC)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale N, N-Diethylhydroxylamine
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -26 °C til 25 °C
Tæthed 0.8670g/mL
Kogepunkt 125,0 °C til 130,0 °C
Flammepunkt 45 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5)2NOH
Brydningsindeks 1,4190 til 1,4220
Mængde 100 g
Beilstein 04, 536
Fieser 06,187
Specifik vægtfylde 0.867
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 89.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Diethylhydroxylamine
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.