Få mere at vide
N,N'-Diethylhydrazin dihydrochlorid, tekniker. 90%
Artikelnummer. 11456006
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456006 5 g 5g
11466006 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22317.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7699-31-2 | C4H14Cl2N2 | 161,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7699-31-2
Molekylær formel C4H14Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 161.07
MDL nummer MFCD00012523
InChI nøgle NMTDWUVFGOBBAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-diethylhydrazine dihydrochloride, n,n'-diethylhydrazine dihydrochloride, unii-x3o3iwe4tg, ccris 8919, hydrazine, 1,2-diethyl-, dihydrochloride, x3o3iwe4tg, 1,2-diethylhydrazine 2hcl, diethylhydrazine dihydrochloride, 1,2-diethyl hydrazine dihydrochloride, 1,2-diethylhydrazine dihydrochlo-ride
PubChem CID 24372
IUPAC navn 1,2-diethylhydrazin; dihydrochlorid
SMIL [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CCNNCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Diethylhydrazine dihydrochloride
Smeltepunkt ∼169°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 3668380
Formel vægt 159.06
Procent renhed 90%
Grad Teknisk