Få mere at vide
N,N-diethylformamid, 99%
Artikelnummer. 11311617
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11311617 500 g 500g
11301617 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04503.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 617-84-5 | C5H11NO | 101,15 g/mol
N,N-diethylformamid anvendes til syntese af metal-organiske strukturer og diethyltrifluormethylamin. Det bruges også som opløsningsmiddel til fremstilling af porøse kubisk formede zinkoxidpartikler. Det er involveret i fremstillingen af quinazolin-2,4(1H,3H)-dion ved at reagere med o-aminonitril.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,N-diethylformamid anvendes til syntese af metal-organiske strukturer og diethyltrifluormethylamin. Det bruges også som opløsningsmiddel til fremstilling af porøse kubisk formede zinkoxidpartikler. Det er involveret i fremstillingen af quinazolin-2,4(1H,3H)-dion ved at reagere med o-aminonitril.
Opløselighed
Blandbar med acetone, benzen, alkohol og ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Undgå varme, flammer og gnister.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617-84-5
Molekylær formel C5H11NO
Molekylvægt (g/mol) 101.15
MDL nummer MFCD00003287
InChI nøgle SUAKHGWARZSWIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylformamide, formamide, n,n-diethyl, n-formyldiethylamine, diethyl formamide, formyldiethylamine, diethylamid kyseliny mravenci, n,n-diethylcarboxamide, diethylamid kyseliny mravenci czech, diethyl-formamide, formamide, diethyl
PubChem CID 12051
IUPAC navn N,N-diethylformamid
SMIL CCN(CC)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Diethylformamide
Tæthed 0.91
Kogepunkt 178 °C
Flammepunkt 65 °C (149 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.434
Mængde 500 g
Beilstein 1209392
Opløselighedsinformation Blandet med acetone, benzen, alkohol og ether.
Formel vægt 101.15
Procent renhed 99%