Få mere at vide
N,N-Diethylformamide, 99%
Artikelnummer. 11301617
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11301617 100 g 100g
11311617 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04503.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 617-84-5 | C5H11NO | 101.15 g/mol
N,N-diethylformamid anvendes til syntese af metal-organiske strukturer og diethyltrifluormethylamin. Det bruges også som opløsningsmiddel til fremstilling af porøse kubisk formede zinkoxidpartikler. Det er involveret i fremstillingen af quinazolin-2,4(1H,3H)-dion ved at reagere med o-aminonitril.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,N-diethylformamid anvendes til syntese af metal-organiske strukturer og diethyltrifluormethylamin. Det bruges også som opløsningsmiddel til fremstilling af porøse kubisk formede zinkoxidpartikler. Det er involveret i fremstillingen af quinazolin-2,4(1H,3H)-dion ved at reagere med o-aminonitril.
Opløselighed
Blandbar med acetone, benzen, alkohol og ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Undgå varme, flammer og gnister.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617-84-5
Molekylær formel C5H11NO
Molekylvægt (g/mol) 101.15
MDL nummer MFCD00003287
InChI nøgle SUAKHGWARZSWIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylformamide, formamide, n,n-diethyl, n-formyldiethylamine, diethyl formamide, formyldiethylamine, diethylamid kyseliny mravenci, n,n-diethylcarboxamide, diethylamid kyseliny mravenci czech, diethyl-formamide, formamide, diethyl
PubChem CID 12051
IUPAC navn N,N-diethylformamid
SMIL CCN(CC)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Diethylformamide
Tæthed 0.91
Kogepunkt 178°C
Flammepunkt 65°C (149°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.434
Mængde 100 g
Beilstein 1209392
Opløselighedsinformation Miscible with acetone,benzene,alcohol and ether.
Formel vægt 101.15
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Diethylformamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Diethylformamide