Få mere at vide
N,N-Diethylformamide, 99%
Artikelnummer. 10713924 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10713924 25 mL Glasflaske 25ml
10174100 100 mL Glasflaske 100ml
10657364 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10713924 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 181370250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 617-84-5 | C5H11NO | 101.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617-84-5
Molekylær formel C5H11NO
Molekylvægt (g/mol) 101.15
MDL nummer MFCD00003287
InChI nøgle SUAKHGWARZSWIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylformamide, formamide, n,n-diethyl, n-formyldiethylamine, diethyl formamide, formyldiethylamine, diethylamid kyseliny mravenci, n,n-diethylcarboxamide, diethylamid kyseliny mravenci czech, diethyl-formamide, formamide, diethyl
PubChem CID 12051
IUPAC navn N,N-diethylformamid
SMIL CCN(CC)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Diethylformamide
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9000g/mL
Kogepunkt 176.0°C to 177.0°C
Flammepunkt 60°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HCON(C2H5)2
Brydningsindeks 1.4330 to 1.4350
Mængde 25 mL
Beilstein 04, 109
Specifik vægtfylde 0.9
Formel vægt 101.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske