Få mere at vide
N,N-Diethylethylenediamine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -70°C |
| Tæthed | 0.82 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 145°C to 148°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | (C2H5)2NCH2CH2NH2 |
| MDL nummer | MFCD00008176 |
| Mængde | 5 mL |
| Synonym | N,N-Diethylethylenediamine, 2-(Diethylamino)ethylamine, 1-Amino-2-(diethylamino)ethane, N,N-Diethylethylenediamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.2 |
| Grad | Research |