Få mere at vide
N,N-Diethylethylendiamin, 99%
Descrizione
N,N-diethylethylendiamin blev anvendt i den oxidative amidering af hydrogenphosphonatdiestere i syntesen af oligonukleotider. Det bruges også til at udvikle melanin målrettet PET og single-photon emission computed tomography (SPECT) billeddannelsesmidler til melanom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N,N-diethylethylendiamin blev anvendt i den oxidative amidering af hydrogenphosphonatdiestere i syntesen af oligonukleotider. Det bruges også til at udvikle melanin målrettet PET og single-photon emission computed tomography (SPECT) billeddannelsesmidler til melanom.
Opløselighed Blandbar i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Beskyt mod elektrostatiske opladninger. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Diethylethylenediamine |
| Smeltepunkt | <-70 °C |
| Tæthed | 0.825 |
| Kogepunkt | 145 °C til 147 °C |
| Flammepunkt | 30 °C (86 °F) |
| Brydningsindeks | 1.436 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN2685 |
| Beilstein | 605299 |
| Opløselighedsinformation | Blandet i vand. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- N,N-Diethylethylenediamine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N-Diethylethylenediamine
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.