Få mere at vide
N,N-Diethylethylenediamine, 99%
Artikelnummer. 11404187
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404187 100 g 100g
11414187 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19636.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100-36-7 | C6H16N2 | 116.208 g/mol
N,N-diethylethylendiamin blev anvendt i den oxidative amidering af hydrogenphosphonatdiestere i syntesen af oligonukleotider. Det bruges også til at udvikle melanin målrettet PET og single-photon emission computed tomography (SPECT) billeddannelsesmidler til melanom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,N-diethylethylendiamin blev anvendt i den oxidative amidering af hydrogenphosphonatdiestere i syntesen af oligonukleotider. Det bruges også til at udvikle melanin målrettet PET og single-photon emission computed tomography (SPECT) billeddannelsesmidler til melanom.
Opløselighed Blandbar i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Beskyt mod elektrostatiske opladninger. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-36-7
Molekylær formel C6H16N2
Molekylvægt (g/mol) 116.208
MDL nummer MFCD00008176
InChI nøgle UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethylethylenediamine, 2-diethylamino ethylamine, n,n-diethyl-1,2-ethanediamine, diethylamino ethylamino, n1,n1-diethylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diethylamine, 2-aminoethyldiethylamine, n,n-diethylethanediamine, ethylenediamine, n,n-diethyl, n,n-diethylethane-1,2-diamine
PubChem CID 60993
IUPAC navn N',N'-diethylethan-1,2-diamin
SMIL CCN(CC)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Diethylethylenediamine
Smeltepunkt <-70°C
Tæthed 0.825
Kogepunkt 145°C to 147°C
Flammepunkt 30°C (86°F)
Brydningsindeks 1.436
Mængde 100 g
FN nummer UN2685
Beilstein 605299
Opløselighedsinformation Miscible in water.
Formel vægt 116.21
Procent renhed 99%