Få mere at vide
N,N'-Diethylethylendiamin, 96%
Artikelnummer. 11498986
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498986 5 g 5g
11408996 25 g 25g
11418996 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498986 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17113.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111-74-0 | C6H16N2 | 116,21 g/mol
N,N'-diethylethylendiamin bruges som en intern standard i væskekromatografimetoden, der bruges til at kontrollere analysen af ethambutol. Det bruges til solvatisering af lithiumhexamethyldisilazid. Det fungerer som en ligand og danner koordinationskomplekser såsom trans-diaquabis(N,N'-diethylethylendiamin)nikkel(II)chlorid og kobber(II)-N,N-Diethylethylendiamin, som viser termokrome egenskaber. Yderligere anvendes det som et farmaceutisk mellemprodukt, der anvendes til syntese af procainamidhydrochlorid, tiaprid og cinchocain.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
N,N′ -Diethylethylendiamin bruges som en intern standard i væskekromatografimetoden, der bruges til at kontrollere analysen af ethambutol. Det bruges til solvatisering af lithiumhexamethyldisilazid. Det fungerer som en ligand og danner koordinationskomplekser såsom trans-diaquabis(N,N′ -diethylethylendiamin)nikkel(II)chlorid og kobber(II)-N,N-Diethylethylendiamin, som udviser termokrome egenskaber. Yderligere anvendes det som et farmaceutisk mellemprodukt, der anvendes til syntese af procainamidhydrochlorid, tiaprid og cinchocain.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, kuldioxid og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-74-0
Molekylær formel C6H16N2
Molekylvægt (g/mol) 116.21
MDL nummer MFCD00009033
InChI nøgle CJKRXEBLWJVYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-diethyl, 1,2-bis ethylamino ethane, 3,6-diazaoctane, 1,2-ethanediamine, n1,n2-diethyl, n,n'-ethylenediethyldiamine, ethyl 2-ethylamino ethyl amine, ethylenediamine, n,n'-diethyl, n,n'-diethyl-1,2-diaminoethane, dihydrobromide
PubChem CID 67105
ChEBI CHEBI:182290
IUPAC navn N,N'-diethylethan-1,2-diamin
SMIL CCNCCNCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Diethylethylenediamine
Tæthed 0.811
Kogepunkt 152°C to 154°C
Flammepunkt 33°C (92°F)
Brydningsindeks 1.4326
Mængde 5 g
FN nummer UN2685
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 116.21
Procent renhed 96%