Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N, N'-Diethylethylenediamine |
| Tæthed | 0.8110g/mL |
| Kogepunkt | 152,0 °C til 154,0 °C |
| Flammepunkt | 33 °C |
| Analyseprocentområde | 94% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C2H5NHCH2CH2NHC2H5 |
| Brydningsindeks | 1.4326 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 04,251 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- N,N'-Diethylethylenediamine
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.