Få mere at vide
N,N-Diethylethylendiamin (2-Diethylaminoethylamin), TRC
Artikelnummer. 30041028
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30041028 5 g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30041028 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4436355G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale N,N-diethylethane-1,2-diamine
CAS 100-36-7
Molekylær formel C6 H16 N2
Mængde 5 g
Synonym N,N-Diethylethane-1,2-diamine, Tiapride Hydrochloride Imp. C (EP), Metoclopramide Imp. E (EP)
InChI formel InChI=1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
SMIL CCN(CC)CCN
IUPAC navn N',N'-diethylethan-1,2-diamin
Molekylvægt (g/mol) 116.2
Formel vægt 116.1313
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.