Få mere at vide
N,N-diethylethanolamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13458308 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13458308 10 L Plast tromle 10 L
10050880 1 L Glasflaske 1 L
10236523 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 13458308 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 114330100
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-37-8
MDL nummer MFCD00002850
InChI nøgle BFSVOASYOCHEOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-diethylamino ethanol, n,n-diethylethanolamine, diethylaminoethanol, deae, diethylethanolamine, diethylamino ethanol, ethanol, 2-diethylamino, n,n-diethyl-2-aminoethanol, 2-hydroxyethyl diethylamine, diethyl 2-hydroxyethyl amine
PubChem CID 7497
ChEBI CHEBI:52153
SMIL CCN(CC)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Diethylethanolamine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -70,0 °C
Farve Hvid til gul
Tæthed 0.8800g/mL
Kogepunkt 161,0 °C
Flammepunkt 51,5 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plast tromle
Molekylær formel C6H15NO
Lineær formel HOCH2CH2N(C2H5)2
Brydningsindeks 1,4400 til 1,4420
Mængde 10 L
Specifik vægtfylde 0.88
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og benzen
IUPAC navn 2-(diethylamino)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 117.192
Formel vægt 117.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver