Artikelnummer. 10236523
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
unitSize
10236523
2.5 L
Glasflaske
2.5 L
10050880
1 L
Glasflaske
1 L
13458308
10 L
Plast tromle
10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer.
10236523
Leverandør
Thermo Scientific Acros
Leverandørnr.
114330025
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS
100-37-8
MDL nummer
MFCD00002850
InChI nøgle
BFSVOASYOCHEOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym
ethanol, 2-diethylamino, 2-hydroxyethyl diethylamine, n,n-diethylethanolamine, 2-diethylamino ethanol, deae, diethylethanolamine, diethylamino ethanol, n,n-diethyl-2-aminoethanol, diethylaminoethanol, diethyl 2-hydroxyethyl amine
PubChem CID
7497
ChEBI
CHEBI:52153
SMIL
CCN(CC)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
N, N-Diethylethanolamine
Navn note
99%
CAS min %
98.5
CAS Max %
100.0
Smeltepunkt
-70.0°C
Farve
Hvid til gul
Tæthed
0.8800 g/mL
Kogepunkt
161.0°C
Flammepunkt
51.5°C
Infrarødt spektrum
Authentic
Analyseprocentområde
98.5% min. (GC)
Emballage
Glasflaske
Molekylær formel
C6H15NO
Lineær formel
HOCH2 CH2 N(C2 H5 )2
Brydningsindeks
1.4400 to 1.4420
Mængde
2.5 L
Beilstein
04,282
Merck Index
15,3123
Specifik vægtfylde
0.88
Opløselighedsinformation
Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
IUPAC navn
2-(diethylamino)ethan-1-ol
Molekylvægt (g/mol)
117.19
Formel vægt
117.19
Procent renhed
99%
Fysisk form
Krystallinsk pulver
Vis mere
Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?