Få mere at vide
N,N-diethylethan-1,2-diamin, Mikromol™
Product Code. 18093640
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 mg
Product Code. Mængde
18093640 100 mg
1 options
Product Code. 18093640 Supplier Mikromol Supplier No. MM0073.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N,N-diethylethan-1,2-diamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale N,N-diethylethane-1,2-diamine
CAS 100-36-7
Analyt- eller komponentnavne N,N-diethylethane-1,2-diamine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H16 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Metoclopramide Imp. E (EP), Tiapride Hydrochloride Imp. C (EP), Tiapride Imp. C (EP), N,N-Diethylethane-1,2-diamine, Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity E, Metoclopramide Impurity E, Tiapride Hydrochloride Impurity C, Metoclopramide Impurity E, Tiapride Impurity C
InChI formel InChI=1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
SMIL CCN(CC)CCN
IUPAC navn N',N'-diethylethan-1,2-diamin
Molekylvægt (g/mol) 116.2
Mængde 100 mg
Formel vægt 116,1313 g/mol