Få mere at vide
N,N-Diethylcyanoacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Diethylcyanoacetamide |
| CAS | 26391-06-0 |
| Molekylær formel | C7H12N2O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | N,N-Diethyl-2-cyanoacetamide, 2-Cyano-N,N-diethylacetamid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N2O/c1-3-9(4-2)7(10)5-6-8/h3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CCN(CC)C(=O)CC#N |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.18 |
| Formel vægt | 140.095 |