Få mere at vide
N,N,-Diethylchloroacetamide, 98%
Artikelnummer. 10301104 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10301104 25 g Glass bottle 25g
10246151 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10301104 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 351850250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2315-36-8 | C6H12ClNO | 149.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2315-36-8
Molekylær formel C6H12ClNO
Molekylvægt (g/mol) 149.62
MDL nummer MFCD00000928
InChI nøgle CQQUWTMMFMJEFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethylchloroacetamide, cdea, acetamide, 2-chloro-n,n-diethyl, n,n-diethyl-2-chloroacetamide, n-chloroacetyldiethylamine, caswell no. 333g, diethylamid kyseliny chloroctove, alpha-chloro-n,n-diethylacetamide, .alpha.-chloro-n,n-diethylacetamide, n,n,-diethylchloroacetamide
PubChem CID 16844
IUPAC navn 2-chloro-N,N-diethylacetamide
SMIL CCN(CC)C(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N, -Diethylchloroacetamide
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.0890g/mL
Kogepunkt 121°C to 122°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.4690 to 1.471
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.089
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,ether
Formel vægt 149.62
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid or Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N,-Diethylchloroacetamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.