missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N-Diethylbutyramide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Diethylbutyramide |
| CAS | 1114-76-7 |
| Molekylær formel | C8 H17 N O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | N,N-Diethylbutanamide, N,N-Diethyl-n-butyramide, NSC 6005 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO/c1-4-7-8(10)9(5-2)6-3/h4-7H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCC(=O)N(CC)CC |
| IUPAC navn | N,N-diethylbutanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.227 |
| Formel vægt | 143.131 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?